Få mere at vide
Ciglitazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciglitazone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3S/c1-18(9-3-2-4-10-18)12-22-14-7-5-13(6-8-14)11-15-16(20)19-17(21)23-15/h5-8,15H,2-4,9-12H2,1H3,(H,19,20,21) |
| Formel vægt | 333.1399 |