Få mere at vide
Ciglitazone, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742634
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742634 50 mg
18702664 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742634 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1307/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective PPARγ agonist
Selective agonist at PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Activates PPARγ with an EC50 value of 3 μM in vitro, and is at least 33-fold selective over PPARα and δ. Antihyperglycemic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74772-77-3
Molekylær formel C18H23NO3S
Molekylvægt (g/mol) 333.446
InChI nøgle YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ciglitazone, ciglitizone, ciglitazona, ciglitazonum, ciglitazonum latin, ciglitazona spanish, ciglitazone usan:inn, +--5-p-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione, +/--5-4-1-methylcyclohexylmethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione, 5-4-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
PubChem CID 2750
ChEBI CHEBI:64227
IUPAC navn 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMIL CC1(CCCCC1)COC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciglitazone
Mængde 50 mg
Formel vægt 333.44
Procent renhed >99%