Få mere at vide
Cig2 Mouse anti-S. pombe, Clone: 3A11/5, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609767 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18609767 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18609767 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP307584100ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Cig2
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A11/5
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Værtsarter Mouse
Immunogen Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter S. pombe
Indhold og opbevaring Store at 4°C.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus