Få mere at vide
Cidofovir, Mikromol™
Artikelnummer. 17964466
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17964466 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17964466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3558.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cidofovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cidofovir
CAS 113852-37-2
Analyt- eller komponentnavne Cidofovir
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H14 N3 O6 P
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Cidofovir, P-[[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC, GS-504, Vistide
InChI formel InChI=1S/C8H14N3O6P/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16)/t6-/m0/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O)O)C=C1
IUPAC navn [(2S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 279.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 279.062 g/mol