Få mere at vide
Cidofovir, Mikromol™
Beskrivelse
Cidofovir
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cidofovir |
| CAS | 113852-37-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cidofovir |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 N3 O6 P |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Cidofovir, P-[[(1S)-2-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]phosphonic acid, (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC, GS-504, Vistide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N3O6P/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(=O)(O)O)C=C1 |
| IUPAC navn | [(2S)-1-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxypropan-2-yl]oxymethylphosphonic acid |
| Vis mere |