Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cidofovirdihydrat
Artikelnummer. p-7084716 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16641852
Brand: Thermo Scientific Chemicals 463120010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Pulver
Molekylvægt (g/mol) 315.22
Produkttype Cidofovirdihydrat
Kilde syntetisk kilde
Indhold og opbevaring Fryser -20 °C
Forsendelsestilstand normale forhold
Renhed ≥97,5 % ved HPLC
Mængde 1 g
Farve Hvid til næsten hvid