Få mere at vide
CID755673, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465038 10 mg
16431277 50 mg
16427767 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12239
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
CID755673 is a potent PKD inhibitor with IC50s of 182 nM, 280 nM and 227 nM for PKD1, PKD2 and PKD3, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CID755673
CAS 521937-07-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (460.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NCCCC2=C1OC3=CC=C(O)C=C32
Molekylvægt (g/mol) 217.22
Formel vægt 217.22
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease