Få mere at vide
CID-797718, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495038 10 mg 10mg
16461277 50 mg -
16447767 5 mg -
16425786 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12243
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress CID-797718 is a compound with unknown details.
CID-797718 is a compound with unknown details.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CID-797718
CAS 370586-05-3
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H11NO3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (225.58 mM)
SMIL O=C1OC2=CC=C(O)C=C2C3=C1NCCC3
Molekylvægt (g/mol) 217.22
Formel vægt 217.22
Procent renhed 99.09%
Grad Research
Fysisk form Solid