Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CID 755673
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015062
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015062 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015062 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3327/10
Selective protein kinase D inhibitor
Selective protein kinase D (PKD) inhibitor (IC50 values are 0.182, 0.280, 0.227, >10, 15.3, 20.3, 40.5 and >50 μM at PKD1, PKD2, PKD3, PKC, CAK, PLK1, CAMKIIα and Akt respectively). Blocks PKD-mediated protein transport and inhibits prostate cancer cell proliferation, migration and invasion in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CID 755673
CAS 521937-07-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C12H11NO3
Formel vægt 217.22
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 217.22