Få mere at vide
CID-2858522, MedChemExpress
Beskrivelse
CID-2858522 is a highly potent and selective antigen receptor-mediated NF-κB activation inhibitor with an IC50 of 70 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CID-2858522 |
| CAS | 758679-97-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H39N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(C)C=C2N=C(NCCCO)N(CC(C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C3)=O)C2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 465.63 |
| Formel vægt | 465.63 |
| Vis mere |