Få mere at vide
CID 16020046, MedChemExpress
Beskrivelse
CID 16020046 is a potent and selective GPR55 antagonist and inhibits GPR55 constitutive activity with an IC50 of 0.15 μM. CID 16020046 inhibits GPR55-mediated Ca2+ signaling and GPR55-mediated ERK1/2 phosphorylation. CID 16020046 reduces wound healing in endothelial cells and is involved in the regulation of platelet function.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | CID 16020046 |
| CAS | 834903-43-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H19N3O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (235.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N(C2C3=CC=CC(O)=C3)C(C4=C2C(C5=CC=C(C)C=C5)=NN4)=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.44 |
| Formel vægt | 425.44 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?