missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CID 16020046

Beskrivelse
CID 16020046 is a selective GPR55 antagonist. Inhibits LPI-induced Ca2+ signaling (IC50 = 0.21 μM in HEK-GPR55 cells), ERK1/2 phosphorylation and GPR55-mediated transcription factor activation. Displays weak inhibition of acetylcholinesterase, μ-opioid receptor, KCNH2 and hERG. Decreases LPI-induced GPR55 internalization. Reduces experimental intestinal inflammation in mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4,6-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methylphenyl)-6-oxopyrrolo[3,4-c]pyrazol-5(1H)-yl]benzoic acid |
| CAS | 834903-43-4 |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C25H19N3O4 |
| Formel vægt | Observed MW: 425.44 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?