missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CID 1375606, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464788
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16464788 10 mg -
16441057 50 mg -
16417537 5 mg -
16413246 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16464788 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114146

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.

CID 1375606 is a surrogate agonist of orphan G protein-coupled receptor GPR27.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CID 1375606
Fysisk form Solid
CAS 313493-80-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H14Cl2N2O2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 53.33 mg/mL (138.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C(NC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)C3=CC=C(Cl)C=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 385.24
Formel vægt 385.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.