Få mere at vide
CID-1067700, MedChemExpress
Beskrivelse
CID-1067700 (ML282) is a pan GTPase inhibitor, and competitively inhibits Ras-related in brain 7 (Rab7) with a Ki of 13 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CID-1067700 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 314042-01-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H18N2O4S2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML282 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (192.07 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |