Få mere at vide
Ciclopirox olamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460753
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460753 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460753 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0418.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ciclopirox olamine
CAS 41621-49-2
Analyt- eller komponentnavne Ciclopirox olamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Løsningstype Fedt
SMIL CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
IUPAC navn 2-aminoethanol; 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 268,1787 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.