Få mere at vide
Ciclopirox Olamine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Ciclopirox Olamine EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid |
| CAS | 1823487-53-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-2-(3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [(5RS)-3-Cyclohexyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]acetic Acid, Ciclopirox Olamine Imp. A (EP), Ciclopirox USP Related Compound A, Ciclopirox USP RC A, (3-Cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid), Ciclopirox Related Compound A (USP), Ciclopirox Imp. A (EP), 3-cyclohexyl-4,5-dihydro-5-methyl-5-isoxazolyl acetic acid, USP Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Related Compound A, Ciclopirox Olamine Impurity A, Ciclopirox Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(8-11(14)15)7-10(13-16-12)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC1(CC(=O)O)CC(=NO1)C2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-(3-cyclohexyl-5-methyl-4H-1,2-oxazol-5-yl)acetic acid |
| Vis mere |