Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciclopirox olamine |
| Smeltepunkt | 143,0 °C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: næsten uopløselig i dimethylsulfoxid og methanol |
| Formel vægt | 268.35 |