missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ciclopirox, Mikromol™

Artikelnummer. 17911146
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911146 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17911146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3420.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ciclopirox
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ciclopirox
CAS 29342-05-0
Analyt- eller komponentnavne Ciclopirox
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ciclopirox, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3
SMIL CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
IUPAC navn 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.1259 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.