Få mere at vide
Ciclopirox Ethanolamine, TRC
Artikelnummer. 30180074
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180074 5 g
30180197 500 mg
30180109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4328055G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41621-49-2
Molekylær formel C12 H17 N O2 . C2 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox ethanolamine (1:1), Ciclopirox olamine, Fungowas, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Sebiprox, Selergo, Terit
IUPAC navn 2-aminoethanol;6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one
SMIL CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciclopirox olamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
Formel vægt 268.1787