Få mere at vide
Ciclopirox EP urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30051062
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051062 25 mg
17928924 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051062 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0418.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ciclopirox EP Urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
CAS 14818-35-0
Analyt- eller komponentnavne 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Olamine Imp. B (EP), Ciclopirox USP Related Compound B, Ciclopirox USP RC B, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, Ciclopirox Related Compound B (USP), Ciclopirox impurity B (EP), 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone, Ciclopirox Related Compound B, Ciclopirox Olamine Impurity B, Ciclopirox Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
SMIL CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
IUPAC navn 6-cyclohexyl-4-methylpyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 192,115 g/mol