missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Ciclopirox
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18773198
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18773198 50 mg
18771108 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18773198 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6384/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pan-histone demethylase inhibitor

Ciclopirox is a pan-histone demethylase inhibitor. Exhibits no significant effect on histone deacetylases. Inhibits MYC-signaling and proliferation of neuroblastoma cells. Promotes Cdc25A-degradation in cancer cells. Antifungal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone
CAS 29342-05-0
Analyseprocentområde >99%
Mængde 50 mg
Molekylær formel C12H17NO2
Formel vægt Observed MW: 207.27
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.