missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cicletanine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cicletanine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1189491-41-5 |
| Molekylær formel | C14H9D4Cl2NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-(4-Chlorophenyl-d4)-1,3-dihydro-6-methyl-furo[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, BN 1270-d4, Coverine-d4, Justar-d4, Secletan-d4, Tenstaten-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2.ClH/c1-8-13(17)12-7-18-14(11(12)6-16-8)9-2-4-10(15)5-3-9;/h2-6,14,17H,7H2,1H3;1H/i2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c(C2OCc3c(O)c(C)ncc23)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 3-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)-6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?