Få mere at vide
Ciclesonide
Beskrivelse
Ciclesonide is a glucocorticoid antiasthmatic prodrug; de-esterified in the lung to active metabolite. Anti-inflammatory. Also blocks replication of SARS-CoV-2 in Vero cells in vitro by targeting viral NSP-15 (EC90 = 6.3μM)..
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (11β,16α)-16,17-[[(R)-Cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 126544-47-6 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C32H44O7 |
| Formel vægt | Observed MW: 540.7 |