Få mere at vide
Ciclesonide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciclesonide |
| CAS | 126544-47-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ciclesonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C32 H44 O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ciclesonide, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Alvesco, Cinase, Omnaris, RPR 251526, (2′R)-2′-Cyclohexyl-11beta-hydroxy-3,20-dioxo-16betaH-[1,3]dioxolo[4′,5′:16,17]pregna-1,4-dien-21-yl 2-methylpropanoate, (11beta,16alpha)-16,17-[[(R)-cyclohexylmethylene]bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-Pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[(cyclohexylmethylene)bis(oxy)]-11-hydroxy-21-(2-methyl-1-oxopropoxy)-, [11beta,16alpha(R)]-, (R)-11beta,16alpha,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with cyclohexanecarboxaldehyde, 21-isobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C(=O)OCC(=O)[C@@]12O[C@@H](O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)C6CCCCC6 |
| Vis mere |