missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ciclacillin, LoGiCal
Tekniske data
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Ciclacillin |
| CAS | 3485-14-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ciclacillin |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H23 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(1-aminocyclohexyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(1-aminocyclohexanecarboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo- (7CI,8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(1-aminocyclohexyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (1-Aminocyclohexyl)penicillin, 6-(1-Aminocyclohexanecarboxamido)penicillanic acid, 6-(1-Aminocyclohexylcarboxamido)penicillanic acid, Aminocyclohexylpenicillin, Calthor, Ciclacillin, Ciclacillum, Citosarin, Cyclacillin, Cyclapen, NSC 88789, Penicillin, (aminocyclohexyl)-, Syngacillin, Ultracillin, Vastcillin, Vatracin, Vipicil, Wy 4508, Wyvital |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-14(2)9(12(20)21)18-10(19)8(11(18)23-14)17-13(22)15(16)6-4-3-5-7-15/h8-9,11H,3-7,16H2,1-2H3,(H,17,22)(H,20,21)/t8-,9+,11-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C3(N)CCCCC3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?