missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Cibinetide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.81% |
| CAS | 1208243-50-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1257.31 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 34 mg/mL (27.04 mM) |
| Synonym | ARA290 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?