Få mere at vide
CibenzolinSuccinat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cibenzoline Succinate |
| CAS | 100678-32-8 |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 . C4 H6 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Butanedioic acid, compd. with 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole (1:1), 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, butanedioate (1:1) (9CI), Cibenol, Cibenzoline succinate, Cibenzoline succinate (1:1), Cifenline succinate, Cipralan, Exacor, Ro 22-7796/001 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2.C4H6O4/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)CCC(=O)O.C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | butanedioinsyre; 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.44 |
| Formel vægt | 380.1736 |