Få mere at vide
Cibenzoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cibenzoline |
| CAS | 53267-01-9 |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-, 2-(2,2-Diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, (RS)-Cibenzoline, (±)-Cibenzoline, Cibenzoline, Cifenline, Ro 22-7796, UP 33-901 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2/c1-3-7-14(8-4-1)18(15-9-5-2-6-10-15)13-16(18)17-19-11-12-20-17/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,20) |
| SMIL | C1CN=C(N1)C2CC2(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | 2-(2,2-diphenylcyclopropyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.35 |
| Formel vægt | 262.147 |