missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ciba Blue 2B (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30353580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353580 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC535730500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ciba Blue 2B
CAS 2475-31-2
Molekylær formel C16H6Br4N2O2
Mængde 500 mg
Synonym Indigotin, 5,5',7,7'-tetrabromo- (6CI), [D2,2'-Biindoline]-3,3'-dione, 5,5',7,7'-tetrabromo- (7CI,8CI), 5,7-Dibromo-2-(5,7-dibromo-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one, 5,5',7,7'-Tetrabromoindigo, Ahcovat Printing Blue 2BD, Amanthrene Navy Blue 2B-MF, Amanthrene Navy Blue New, Arlanone Blue 2B, BASF Brilliant Indigo 4B, BASF Brilliant Indigo 4B-D, BASF Brilliant Indigo 4BC, Brilliant Indigo 4B, Brilliant Indigo 4B-D, Brilliant Indigo 4BJD, Brilliant Indigo 4BR, Brilliant Indigo 4BV, Bromindigo, Bromindigo 2BD, C.I. 73065, C.I. Vat Blue 5, Ciba Blue 2B, Ciba Blue 2BD, Ciba Blue 2BDG, Ciba Blue 2BN, Ciba Blue 2BPF, Ciba Brilliant Blue BS, Durindone Blue 4B, Durindone Blue 4BC, Durindone Blue 4BCP, Durindone Printing Blue 4BC, Hostavat Blue 2BD, Hostavat Blue 4BR, Indigo 4B, Mitsui Tsuya Indigo 2B, NSC 400980, Solindene Blue 2BD, Sulfanthrene Blue 2B, Tetra Blue 2B, Tetrabromoindigo, Thiovat Brilliant Indigo 4BR, Tina Blue 2B, Tsuya Indigo 2B, Vat Blue 4B, Vat Blue 5
InChI formel InChI=1S/C16H6Br4N2O2/c17-5-1-7-11(9(19)3-5)21-13(15(7)23)14-16(24)8-2-6(18)4-10(20)12(8)22-14/h1-4,21,23H
SMIL C1=C(C=C(C2=C1C(=O)/C(=C\3/C(=O)C4=C(C(=CC(=C4)Br)Br)N3)/N2)Br)Br
IUPAC navn 5,7-dibromo-2-(5,7-dibromo-3-hydroxy-1H-indol-2-yl)indol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 577.85
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.