Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CI 966 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18732504
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18732504 10 mg
18722604 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18732504 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1296/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective inhibitor of GAT-1
Selective inhibitor of the GABA transporter GAT-1 (IC50 values are 0.26 and 1.2 μM at cloned human and rat GAT-1 respectively). Displays over 200-fold selectivity over GAT-2 and GAT-3. Centrally active upon systemic administration in vivo. Anticonvulsive and neuroprotective.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110283-66-4
Molekylær formel C23H22ClF6NO3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CI 966 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 509.87
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 509.873