Få mere at vide
Chyrsene-D 12 , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216316 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15216316 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 15216316 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S975
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Chrysene-d121719-03-51000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysene-d12
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 1719-03-5, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C18H12
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 240.367
PubChem CID 3083729
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug