Få mere at vide
α-Chymotrypsin≥ 40 u/mg protein, MP Biochemicals™
Artikelnummer. 11403150 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403150 250 mg 250mg
11413150 500 mg 500mg
11493140 0.1 g 100mg
11423150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403150 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210046183
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-07-3
MDL nummer MFCD00130481
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Chymotrypsin
Navn note 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chymotrypsin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chymotrypsin