Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chymostatin |
| CAS | 9076-44-2 |
| Molekylær formel | C31H41N7O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | chymostatin |
| InChI nøgle | MRXDGVXSWIXTQL-MWVOZXJSSA-N |
| SMIL | CC(C)CC(C(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C=O)NC(=O)C(C2CCN=C(N2)N)NC(=O)NC(CC3=CC=CC=C3)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(1S)-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl)-2-[[4-methyl-1-oxo-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-2-oxo-yl]amino]-2-oxoylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 607.712 |
| PubChem CID | 129894295 |