missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Chymostatin

Artikelnummer. 30018153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018153 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018153 Leverandør Melford Leverandørnr. C400250.005

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Reversibel serinproteasehæmmer af a,b,y og chymostatin, papain og cathepsin A,B,C,.

Arbejdskoncentrationer: 10-100uM.
  • CAS-nummer: 9076-44-2
  • Molekylformel:C25H30N6O5X

X = leucin (A), valin (B) eller isoleucin (C)

  • Molekylvægt: 602 til 606 (gennemsnit af A,B,C-former)

Tekniske data

CAS 9076-44-2
Molekylær formel C25H30N6O5-X x = leucin (A), valin (B) eller isoleucin (C)
Mængde 5 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.