Få mere at vide
Chymase-IN-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chymase-IN-1 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15ClNO4PS/c21-14-6-8-18-16(10-14)17(11-28-18)19(27(24,25)26)20(23)22-15-7-5-12-3-1-2-4-13(12)9-15/h1-11,19H,(H,22,23)(H2,24,25,26) |
| Formel vægt | 431.015 |