Få mere at vide
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP2-33660
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18766383
  • 4185.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Polyclonal
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only