missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Antibody [Biotin], Novus Biologicals™

Sheep Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals AF4099B

3993.79 DKK valid until 2025-12-16
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "24090" for at få din tilbudspris.


Produktkode 30622340

  • 4830.00 DKK / 0.10ml

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase Polyclonal antibody specifically detects Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Chymase/CMA1/Mast Cell Chymase
Polyclonal
PBS
Sheep
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunoprecipitation, Western Blot
Biotin
Alpha-chymase, chymase, chymase 1 preproprotein transcript E, chymase 1 preproprotein transcript I, chymase 1, mast cell, chymase, heart, chymase, mast cell, CYH, CYM, EC 3.4.21, EC 3.4.21.39, Mast cell protease I, MCT1, MGC119890, MGC119891
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Chymase/CMA1, Gly20-Asn247, Accession # P23946
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers
1215
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.