Få mere at vide
ChX710, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484738
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 16484738
Brand: Medchem Express HY112951
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.
ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ChX710
Fysisk form Solid
CAS 2438721-44-7
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21N5O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 323.39
Formel vægt 323.39
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.