missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ChX710, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473226
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16473226

Brand: Medchem Express HY112951

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale ChX710
Fysisk form Solid
CAS 2438721-44-7
Farve Off-White
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21N5O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 323.39
Formel vægt 323.39
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt