missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ChX710, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431027
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16431027

Brand: Medchem Express HY112951

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

ChX710 could prime the type I interferon response to cytosolic DNA, which induces the ISRE promoter sequence, specific cellular Interferon-Stimulated Genes (ISGs), and the phosphorylation of Interferon Regulatory Factor (IRF) 3.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ChX710
Fysisk form Solid
CAS 2438721-44-7
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H21N5O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (61.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C)CN(C)C)C1=C(N=C(C2=CC=NC=C2)N3)C3=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 323.39
Formel vægt 323.39
Procent renhed 99.12%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.