Få mere at vide
Chrysophenin natrium salt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416689
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416689 50 g 50g
15426689 100 g 100g
15436689 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15416689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64999.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.14 DKK
    304.65 DKK / 50g
    Spare 59.49 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et diazo stilben farvestof
Et diazo stilben farvestof
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2870-32-8
Molekylær formel C30H26N4Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 680.66
MDL nummer MFCD00007488
InChI nøgle YQMJDPHTMKUEHG-RPKDOIGLSA-L
Synonym chrysophenine g, chrysophenine j, chrysophenine y, aurophenine o, chrysophenine gp, chrysophenine ns, direct yellow c, benzo yellow lg, erie yellow y, chrysophenine esp
PubChem CID 54603156
IUPAC navn natrium;5-[(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-2-[(E)-2-[4-[(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-2-sulfophenyl]ethenyl]benzensulfonsyre
SMIL [Na+].[Na+].CCOC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(\C=C/C2=CC=C(C=C2S([O-])(=O)=O)N=NC2=CC=C(OCC)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysophenine sodium salt
Farve Orange til Orange-Gul
Mængde 50 g
Formel vægt 680.66
Fysisk form Pulver