Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chrysoidin, ren
Artikelnummer. 10153880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153880 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10153880 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 200740500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 532-82-1 | C12H12N4·HCl | 248.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysoidin
CAS 532-82-1
Smeltepunkt 235,0 °C
Farve Bordeaux til lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12N4·HCl
MDL nummer MFCD00012976
Mængde 50 g
Beilstein 16, 383
Merck Index 15, 2261
Synonym chrysoidine, basic orange 2, chrysoidine g, chrysoidine y, chrysoidin, c.i. basic orange 2, chrysoidine ygh, chrysoidine a, chrysoidine b, chrysoidine j
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 55 g/L (15 °C). Andre opløseligheder: 4,75% absolut ethanol - 6,0% cellosolve, 9,5% anhydr.ethylenglycol, let opløselig i acetone, praktisk talt uopløselig i benzen, xylen og ether
InChI nøgle MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N.Cl
IUPAC navn 4-phenyldiazenylbenzen-1,3-diamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 248.72
PubChem CID 10771
Formel vægt 248.72
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrysoidin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.