Få mere at vide
Chrysoeriol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chrysoeriol |
| CAS | 491-71-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H12 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxy-3'-methoxyflavone, 3'-Methoxy-4',5,7-trihydroxyflavone, 3'-Methoxyapigenin, 3'-O-Methylluteolin, 5,7,4'-Trihydroxy-3'-methoxyflavone, Chrysoriol, Luteolin 3'-Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.26 |
| Vis mere |