Få mere at vide
Chrysin, TRC
Artikelnummer. 30134917
Skift visning
Mængde:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134917 100 mg
30138176 25 g
30003698 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432730100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-40-0
Molekylær formel C15 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone, Chrysin (6CI), Flavone, 5,7-dihydroxy- (7CI,8CI), 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, Crysin, NSC 407436, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
SMIL Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H
Formel vægt 254.0579