Få mere at vide
Chrysin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481419
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16481419 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16481419 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14589
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MedChemExpress Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Chrysin is one of the most well known estrogen blockers.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysin
CAS 480-40-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10O4
Mængde 1 g
Synonym 5,7-Dihydroxyflavone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMIL OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 254.24
Formel vægt 254.24
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease