Få mere at vide
Chrysin, 99+%
Artikelnummer. 10590181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590181 5 g Glasflaske 5g
10685332 25 g Glasflaske 25g
10187663 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110320050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 DKK
    405.65 DKK / 5g
    Spare 76.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-40-0
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.24
MDL nummer MFCD00006834
InChI nøgle RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysin
Smeltepunkt 284,0 °C til 290,0 °C
Farve Gul
Tab ved tørring 1,0% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 18,124
Merck Index 15,226
Formel vægt 254.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver