Få mere at vide
Chrysin, 99,4%, For HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423192 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11423192 5 g
1 options
Artikelnummer. 11423192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215498505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Naturligt forekommende flavonoid, der bruges til forskning eller videre fremstillingsapplikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysin
Navn note Til HPLC-analyse
CAS 480-40-0
Farve Gul
Analyseprocentområde 99.4%
Molekylær formel C15H10O4
MDL nummer MFCD00006593
Mængde 5 g
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
InChI nøgle RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
Molekylvægt (g/mol) 254.24
PubChem CID 92930
Formel vægt 254.24
Grad Forskning
Fysisk form Pulver