Få mere at vide
Chrysin-7-O-glucuronide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16471718 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16471718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN2376
MedChemExpress Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Chrysin-7-O-glucuronide is a flavonoid extracted from Scutellaria baicalensis, with antioxidant activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chrysin-7-O-glucuronide
CAS 35775-49-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18O10
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)C=C2OC(C4=CC=CC=C4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 430.36
Formel vægt 430.36
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Solid