Få mere at vide
Chrysene, TRC
Artikelnummer. 30133397
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133397 250 mg
30135596 25 mg
30008675 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133397 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC428000250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 218-01-9
Molekylær formel C18 H12
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Synonym 1,2-Benzophenanthrene, 1,2-Benzphenanthrene, Benzo[a]phenanthrene, NSC 6175, [4]Phenacene
IUPAC navn chrysene
SMIL c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chrysene
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Formel vægt 228.0939
Procent renhed >95%