Få mere at vide
Chrysene-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chrysene D12 |
| CAS | 1719-03-5 |
| Molekylær formel | C18 2H12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Chrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Chrysene-d12 (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Dodecadeuteriochrysene, Dodecadeuteriochrysene, Perdeuteriochrysene, Chrysene D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vægt | 240.1692 |