Få mere at vide
Chrysene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chrysene D12 |
| CAS | 1719-03-5 |
| Molekylær formel | C18 2H12 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c23 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vægt | 240.1692 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |